Trichlorek neodymu, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10024-93-8
Molecular Formula: NdCl3
Formula Weight: 250.60
Physical Form: -20 Mesh Powder, Ampouled under argon
Density: 4.134
Melting Point: 784°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011132
Formuła:
Cl₃Nd Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 784 °C Gęstość: 4,134 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011132 Numer CAS: 10024-93-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-031-5 Klasyfikacja Merck : 14,6450 |