Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14606.14
14606.22
14606.14EA
1060
PLN
14606.14
14606.22
Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodymium tribromide hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 29843-90-1
Molecular Formula: NdBr3.xH2O
Formula Weight: 383.97(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formuła:
Br₃Nd·H₂O MW: 401.97 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00748137 Numer CAS: 29843-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-897-2 |