Drukuj
Trichlorek lutetu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450960-1G 450960-5G
SIAL450960-1GEA 724 PLN
SIAL450960-1G SIAL450960-5G
Trichlorek lutetu, Sigma-Aldrich®
Trichlorek lutetu
Formuła: Cl₃Lu
MW: 281.33 g/mol
Temp. topnienia: 892
Gęstość: 3.98 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011099
Numer CAS: 10099-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-240-1