Trichlorek lutetu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
18685.03
18685.06
18685.03EA
1230
PLN
18685.03
18685.06
Trichlorek lutetu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trichlorek lutetu
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-66-8
Molecular Formula: LuCl3
Formula Weight: 281.33
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.98
Melting Point: 905° subl.
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011099
Formuła:
Cl₃Lu MW: 281.33 g/mol Temp. topnienia: 905 °C (subl.) Gęstość: 3.98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011099 Numer CAS: 10099-66-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-240-1 Klasyfikacja Merck : 14,5615 |