Drukuj
Chlorek lantanu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
298182-10G 298182-50G
SIAL298182-10GEA 521 PLN
SIAL298182-10G SIAL298182-50G
Chlorek lantanu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek lantanu(III)
Formuła: Cl₃La
MW: 245.26 g/mol
Temp. topnienia: 857
Gęstość: 3.8773 g/cm³ (–0.15 °C)
Numer MDL: MFCD00011068
Numer CAS: 10099-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Klasyfikacja Merck : 13,05379