Drukuj
Chlorek lantanu(III) 99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 543 PLN
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Chlorek lantanu(III) 99.9%
Chlorek lantanu(III)
Formuła: Cl₃La
MW: 245.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1000 °C
Temp. topnienia: 860 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011068
Numer CAS: 10099-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,05379
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %