Drukuj
Trichlorek holmu, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Holmium trichloride
18681.06 18681.14
18681.06EA 1430 PLN
18681.06 18681.14
Trichlorek holmu, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Trichlorek holmu
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-62-2 Molecular Formula: HoCl3 Formula Weight: 271.29 Physical Form: -20 Mesh Density: 3.7 Melting Point: 718° Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011051
Formuła: Cl₃Ho
MW: 271.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500
Temp. topnienia: 718 °C
Gęstość: 3.7
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011051
Numer CAS: 10138-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-387-1
Klasyfikacja Merck : 14,4727