Trifluorek gadolinu, anhydrous 99,9 REO basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
41412.09
41412.18
41412.09EA
899
PLN
41412.09
41412.18
Trifluorek gadolinu, anhydrous 99,9 REO basis
Trifluorek gadolinu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-26-9
Molecular Formula: GdF3
Formula Weight: 214.25
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 7.1
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1231°
MDL No.: MFCD00016113
For vacuum deposition
Formuła:
F₃Gd MW: 214.25 g/mol Temp. topnienia: 1231 Gęstość: 7.1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016113 Numer CAS: 13765-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-369-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |