Trifluorek gadolinu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
13655.14
13655.22
13655.14EA
1150
PLN
13655.14
13655.22
Trifluorek gadolinu, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluorek gadolinu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-26-9
Molecular Formula: GdF3
Formula Weight: 214.25
Physical Form: Crystalline
Density: 7.1
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1231°
MDL No.: MFCD00016113
Formuła:
F₃Gd MW: 214.25 g/mol Temp. topnienia: 1231 Gęstość: 7.1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016113 Numer CAS: 13765-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-369-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |