Trichlorek gadolinu, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10138-52-0
Molecular Formula: GdCl3
Formula Weight: 263.61
Physical Form: Powder, Ampouled Under Argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 609°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011024
Formuła:
Cl₃Gd Temp. topnienia: 609 °C Gęstość: 4,52 g/cm³ (0 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011024 Numer CAS: 10138-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-386-6 Klasyfikacja Merck : 14,4326 |