Drukuj
Chlorek europu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
429732-1G 429732-5G
SIAL429732-1GEA 702 PLN
SIAL429732-1G SIAL429732-5G
Chlorek europu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek europu(III)
Formuła: Cl₃Eu
Temp. topnienia: 626…638 °C
Gęstość: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010994
Numer CAS: 10025-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-040-4