Chlorek europu(III), ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Ampuled under argon
35738.03
35738.06
35738.14
35738.03EA
874
PLN
35738.03
35738.06
35738.14
Chlorek europu(III), ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Chlorek europu(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-76-0
Molecular Formula: EuCl3
Formula Weight: 258.32
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010994
Formuła:
Cl₃Eu Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 4,89 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010994 Numer CAS: 10025-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-040-4 Klasyfikacja Merck : 14,3904 |