Drukuj
Trichlorek erbu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
449792-25G 449792-5G
SIAL449792-25GEA 3740 PLN
SIAL449792-25G SIAL449792-5G
Trichlorek erbu, Sigma-Aldrich®
Trichlorek erbu
Formuła: Cl₃Er
Temp. Wrzenia: 1500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 751 °C
Gęstość: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010989
Numer CAS: 10138-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-385-0