Trichlorek erbu, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
35739.06
35739.14
35739.06EA
1580
PLN
35739.06
35739.14
Trichlorek erbu, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trichlorek erbu
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-41-7
Molecular Formula: ErCl3
Formula Weight: 273.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00010989
Formuła:
Cl₃Er MW: 273.62 g/mol Temp. Wrzenia: 1500 °C Temp. topnienia: 774 °C Gęstość: 4.1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010989 Numer CAS: 10138-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-385-0 |