Dysprosium trichloride, ultra dry ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.98%
CAS No.: 10025-74-8
Molecular Formula: DyCl3
Formula Weight: 268.86
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.67
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010984
Formuła:
Cl₃Dy Temp. topnienia: 718 °C Gęstość: 3,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010984 Numer CAS: 10025-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-039-9 Klasyfikacja Merck : 14,3482 |