Trichlorek ceru, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
Ampuled under argon
35688.06
35688.14
35688.22
35688.06EA
891
PLN
35688.06
35688.14
35688.22
Trichlorek ceru, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trichlorek ceru
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Formuła:
CeCl₃ MW: 246.47 g/mol Temp. Wrzenia: 1727 °C Temp. topnienia: 848 Gęstość: 3.92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010929 Numer CAS: 7790-86-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-227-8 Klasyfikacja Merck : 14,1997 |