Trichlorek ceru, anhydrous ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
Purity: 99.5%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Powder
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, acids
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Incandescent gas mantles, spectrography, polymerization of olefins
Formuła:
CeCl₃ MW: 246.47 g/mol Temp. Wrzenia: 1727 °C Temp. topnienia: 848 Gęstość: 3.92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010929 Numer CAS: 7790-86-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-227-8 Klasyfikacja Merck : 14,1997 |