Drukuj
Thulium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Ampuled under argon
39186.03 39186.06
39186.03EA 1190 PLN
39186.03 39186.06
Thulium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Thulium(III) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-51-0 Molecular Formula: TmBr3 Formula Weight: 408.66 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1440° MDL No.: MFCD00050138
Formuła: Br₃Tm
Temp. Wrzenia: 1440 °C
Temp. topnienia: 952 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050138
Numer CAS: 14456-51-0
Numer WE (dawny EINECS): 238-444-4