Drukuj
Terbium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
39425.03 39425.06
39425.03EA 1340 PLN
39425.03 39425.06
Terbium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Terbium(III) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-47-4 Molecular Formula: TbBr3 Formula Weight: 398.65 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1490° MDL No.: MFCD00049571
Formuła: Br₃Tb
MW: 398.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 1490 °C
Temp. topnienia: 827 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049571
Numer CAS: 14456-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-442-3