Drukuj
Lanthanum(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Ampuled under argon
44396.09 44396.18
44396.09EA 407 PLN
44396.09 44396.18
Lanthanum(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) bromide
Purity: 99.9% CAS No.: 13536-79-3 Molecular Formula: LaBr3 Formula Weight: 378.62 Physical Form: Lumps, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White MDL No.: MFCD00016161
Formuła: Br₃La
MW: 378.62 g/mol
Temp. topnienia: 789
Gęstość: 5.06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016161
Numer CAS: 13536-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-896-7