Lanthanum(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
35800.04
35800.09
35800.18
35800.04EA
965
PLN
35800.04
35800.09
35800.18
Lanthanum(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) bromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13536-79-3
Molecular Formula: LaBr3
Formula Weight: 378.62
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00016161
Formuła:
Br₃La MW: 378.62 g/mol Temp. topnienia: 789 Gęstość: 5.06 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016161 Numer CAS: 13536-79-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-896-7 |