Gadolinium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gadolinium (III) bromide
Ampuled under argon
43673.14
43673.06
43673.14EA
4550
PLN
43673.14
43673.06
Gadolinium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Gadolinium tribromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13818-75-2
Molecular Formula: GdBr3
Formula Weight: 396.96
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049741
Formuła:
Br₃Gd MW: 396.96 g/mol Temp. topnienia: 770 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049741 Numer CAS: 13818-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-494-4 |