Cerium tribromide ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
44432.09
44432.18
44432.09EA
668
PLN
44432.09
44432.18
Cerium tribromide ≥99.998% (metals basis)
Cerium tribromide
Purity: 99.998%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3.xH2O
Formula Weight: 379.83(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale orange
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1995
MDL No.: MFCD00150206
Formuła:
CeBr₃ MW: 379.83 g/mol Temp. topnienia: 732 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016004 Numer CAS: 14457-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-447-0 Klasyfikacja Merck : 14,1995 |