Cerium tribromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3
Formula Weight: 379.83
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 5.18
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 733°
Boiling Point: 1560°
Merck Reference: 14,1995
MDL No.: MFCD00016004
Formuła:
CeBr₃ Temp. Wrzenia: 1560 °C Temp. topnienia: 733 °C Gęstość: 5,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016004 Numer CAS: 14457-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-447-0 Klasyfikacja Merck : 14,1995 |