1-Metyloizochinolina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27029.03
H27029.06
H27029.03EA
309
PLN
H27029.03
H27029.06
1-Metyloizochinolina ≥97%
1-Metyloizochinolina
Purity: 97%
CAS No.: 1721-93-3
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉N Temp. Wrzenia: 126…128 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 1,078 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006902 Numer CAS: 1721-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 217-017-6 |