Drukuj
2-Phenylindole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Phenyl-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
P26600-100G P26600-5G
SIALP26600-100GEA 254 PLN
SIALP26600-100G SIALP26600-5G
2-Phenylindole, Sigma-Aldrich®
2-Phenylindole
Formuła: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 420
Temp. topnienia: 186…187 °C
Numer MDL: MFCD00005608
Numer CAS: 948-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-436-3