2-Phenylindole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23674.18
B23674.30
B23674.18EA
239
PLN
B23674.18
B23674.30
2-Phenylindole 95%
2-Phenylindole
Purity: 95%
CAS No.: 948-65-2
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 189-190°
Boiling Point: 250°/10mm
MDL No.: MFCD00005608
Formuła:
C₁₄H₁₁N Temp. Wrzenia: 250 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 189…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005608 Numer CAS: 948-65-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-436-3 |