2-Phenylindole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
130680050
130681000
ACRO130680050EA
154
PLN
ACRO130680050
ACRO130681000
2-Phenylindole 99%
2-Phenylindole
Formuła:
C₁₄H₁₁N Temp. Wrzenia: 250 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 188…191 °C |
Numer MDL:
MFCD00005608 Numer CAS: 948-65-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-436-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to beige to light green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 188 to 191 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≥98.5 % |