Drukuj
7-Metyloindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
M51490-1G M51490-5G
SIALM51490-1GEA 372 PLN
SIALM51490-1G SIALM51490-5G
7-Metyloindol, Sigma-Aldrich®
7-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83 °C
Gęstość: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
Numer MDL: MFCD00005684
Numer CAS: 933-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-270-1