7-Metyloindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17521.03
L17521.06
L17521.03EA
568
PLN
L17521.03
L17521.06
7-Metyloindol ≥98%
7-Metyloindol
Purity: 98%
CAS No.: 933-67-5
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Melting Point: 83-84°
Boiling Point: 266°
MDL No.: MFCD00005684
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 266 °C Temp. topnienia: 83…84 °C Gęstość: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005684 Numer CAS: 933-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-270-1 |