7-Ethylindole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14875.09
L14875.18
L14875.09EA
576
PLN
L14875.09
L14875.18
7-Ethylindole ≥98%
7-Ethylindole
Purity: 98+%
CAS No.: 22867-74-9
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 230°
MDL No.: MFCD00143514
Formuła:
C₁₀H₁₁N Temp. Wrzenia: 230 °C Gęstość: 1,058 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143514 Numer CAS: 22867-74-9 |