6-Metyloindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17509.03
L17509.MD
L17509.03EA
714
PLN
L17509.03
L17509.MD
6-Metyloindol ≥98%
6-Metyloindol
Purity: 98%
CAS No.: 3420-02-8
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 112 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 29…32 °C Gęstość: 1,059 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005682 Numer CAS: 3420-02-8 Jednostka: 3334 ADR: 9, |