Drukuj
6-Metyloindol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 849 PLN
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Metyloindol 99%
6-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 112 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 30…31 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005682
Numer CAS: 3420-02-8
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %