5-Metyloindol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06893.03
L06893.06
L06893.03EA
575
PLN
L06893.03
L06893.06
5-Metyloindol ≥99%
5-Metyloindol
Purity: 99%
CAS No.: 614-96-0
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 100°/3mm
Beilstein Reference: 2228
MDL No.: MFCD00005680
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 100 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 58…61 °C Gęstość: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C) |
Numer MDL:
MFCD00005680 Numer CAS: 614-96-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-400-9 |