Drukuj
4-Metyloindol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
133890010 133890050
ACRO133890010EA 1250 PLN
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Metyloindol 99%
4-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 267 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005668
Numer CAS: 16096-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-262-5
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %