Drukuj
3-Metyloindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M51458-100G M51458-25G M51458-5G
SIALM51458-100GEA 1740 PLN
SIALM51458-100G SIALM51458-25G SIALM51458-5G
3-Metyloindol, Sigma-Aldrich®
3-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…97 °C
Gęstość: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Numer MDL: MFCD00005627
Numer CAS: 83-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-471-7
Klasyfikacja Merck : 12,08700