3-Metyloindol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03890.06
L03890.14
L03890.06EA
252
PLN
L03890.06
L03890.14
3-Metyloindol ≥99%
3-Metyloindol
Purity: 99%
CAS No.: 83-34-1
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 265-268°
Beilstein Reference: 111296
Merck Reference: 14,8560
MDL No.: MFCD00005627
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 265…268 °C Temp. topnienia: 94…97 °C Gęstość: 1,003 g/cm³ (99.6 °C) Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005627 Numer CAS: 83-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-471-7 Klasyfikacja Merck : 14,8560 |