Drukuj
2-Metyloindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
M51407-100G M51407-25G
SIALM51407-100GEA 282 PLN
SIALM51407-100G SIALM51407-25G
2-Metyloindol, Sigma-Aldrich®
2-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…59 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 141 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005616
Numer CAS: 95-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-398-3