2-Metyloindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10764.0B
A10764.18
A10764.30
A10764.0BEA
3360
PLN
A10764.0B
A10764.18
A10764.30
2-Metyloindol ≥98%
2-Metyloindol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-20-5
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 109781
MDL No.: MFCD00005616
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 272…273 °C Temp. topnienia: 56…60 °C Gęstość: 1,07 Temp. Zapłonu: 141 °C (285 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005616 Numer CAS: 95-20-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-398-3 |