1-Metyloindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12605.09
A12605.18
A12605.09EA
557
PLN
A12605.09
A12605.18
1-Metyloindol ≥98%
1-Metyloindol
Purity: 98%
CAS No.: 603-76-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 237…239 °C Temp. topnienia: 94…95 °C Gęstość: 1,048 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005800 Numer CAS: 603-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-057-5 Jednostka: 3334 ADR: 9, |