Drukuj
1-Metyloindol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 254 PLN
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Metyloindol 98+%
1-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 236…239 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 94…95 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005800
Numer CAS: 603-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-057-5
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %