Drukuj
indol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1H-Indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
I3408-100G I3408-25G I3408-500G
SIALI3408-100GEA 527 PLN
SIALI3408-100G SIALI3408-25G SIALI3408-500G
indol, Sigma-Aldrich®
indol
Formuła: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 254…255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…51 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00005607
Numer CAS: 120-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-420-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04985