Drukuj
indol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1H-Indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22281.0025 8.22281.0100
8.22281.0025EA 191 PLN
8.22281.0025 8.22281.0100
indol for synthesis, Sigma-Aldrich®
indol
Formuła: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 254…255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…51 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00005607
Numer CAS: 120-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-420-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04985
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.560 g/l (25 °C)
Melting Point 52 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 230 kg/m3
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 0.016 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 (1000 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials