Drukuj
indol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1H-Indole
A14427.0B A14427.18 A14427.30
A14427.0BEA 3150 PLN
A14427.0B A14427.18 A14427.30
indol ≥99%
indol
Purity: 99% CAS No.: 120-72-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 121°(249°F) Odour: Unpleasant pH: 6 Melting Point: 50-54° Boiling Point: 253-254° Beilstein Reference: 107693 Merck Reference: 14,4963 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005607
Formuła: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 253…254 °C
Temp. topnienia: 50…54 °C
Gęstość: 1.220
Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005607
Numer CAS: 120-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-420-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04985