5-Hydroksyindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
L00858.03
L00858.06
L00858.03EA
738
PLN
L00858.03
L00858.06
5-Hydroksyindol ≥98%
5-Hydroksyindol
Purity: 98+%
CAS No.: 1953-54-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 112349
MDL No.: MFCD00005677
Formuła:
C₈H₇NO Temp. topnienia: 106…111 °C |
Numer MDL:
MFCD00005677 Numer CAS: 1953-54-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-782-6 |