Drukuj
5-Hydroksyindol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 218 PLN
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroksyindol 97%
5-Hydroksyindol
Formuła: C₈H₇NO
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005677
Numer CAS: 1953-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-782-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %