5,6-Dimethoxyindole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21126.03
B21126.MD
B21126.03EA
2100
PLN
B21126.03
B21126.MD
5,6-Dimethoxyindole ≥98%
5,6-Dimethoxyindole
Purity: 98%
CAS No.: 14430-23-0
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point: 154-160°
Boiling Point: 198°/8mm
MDL No.: MFCD00005675
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 198 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 154…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005675 Numer CAS: 14430-23-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-402-5 |