6-Metoksyindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
L19074.03
L19074.MD
L19074.03EA
1030
PLN
L19074.03
L19074.MD
6-Metoksyindol ≥98%
6-Metoksyindol
Purity: 98+%
CAS No.: 3189-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 105°/0.2mm
MDL No.: MFCD00022780
Formuła:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Temp. Wrzenia: 105 °C (0.2 mmHg) Temp. topnienia: 90…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022780 Numer CAS: 3189-13-7 Numer WE (dawny EINECS): 221-689-6 |