Drukuj
5-Metoksyindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
M14900-1G M14900-5G
SIALM14900-1GEA 110 PLN
SIALM14900-1G SIALM14900-5G
5-Metoksyindol, Sigma-Aldrich®
5-Metoksyindol
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 312
Temp. topnienia: 55…56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005674
Numer CAS: 1006-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-745-3