5-Metoksyindol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
B25290.03
B25290.06
B25290.14
B25290.03EA
270
PLN
B25290.03
B25290.06
B25290.14
5-Metoksyindol ≥99%
5-Metoksyindol
Purity: 99%
CAS No.: 1006-94-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 176-178°/17mm
Beilstein Reference: 116722
MDL No.: MFCD00005674
Formuła:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Temp. Wrzenia: 176…178 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 52…55 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005674 Numer CAS: 1006-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-745-3 |